Dinaphtho[2,1-b:1',2'-d]furan ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5565-1G D5565-5G
TCIAD5565-1GEA 109 EUR InStock
TCIAD5565-1G TCIAD5565-5G
Dinaphtho[2,1-b:1',2'-d]furan ≥98.0% (par GC)
Dinaphtho[2,1-b:1',2'-d]furan
Formule: C₂₀H₁₂O
MW: 268,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD30833908
Numéro CAS: 194-63-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité