N,9-Diphenyl-9H-carbazol-3-amine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(N-Phenylamino)-9-phenyl-9H-carbazole
D5567-1G D5567-5G
TCIAD5567-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAD5567-1G TCIAD5567-5G
N,9-Diphenyl-9H-carbazol-3-amine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,9-Diphenyl-9H-carbazol-3-amine
Formule: C₂₄H₁₈N₂
MW: 334,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD26401776
Numéro CAS: 894791-43-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité