Methylpropyldichlorosilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Silane, dichloromethylpropyl-, dichloro(methyl)(propyl)silane, Dichloro(methyl)propylsilane
D5568-25G D5568-5G
TCIAD5568-25GEA 1040 EUR InStock
TCIAD5568-25G TCIAD5568-5G
Methylpropyldichlorosilane ≥97.0% (par GC)
Methylpropyldichlorosilane
Formule: C₄H₁₀Cl₂Si
MW: 157,109 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Point d'éclair: 27°C
Numéro MDL: MFCD00013608
Numéro CAS: 4518-94-9
EINECS: 224-843-0
ONU: 2986
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité