3,3-Difluoropiperidine hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD5573-200MGEA 27.5 EUR InStock
TCIAD5573-200MG TCIAD5573-1G
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
Formule: C5H10ClF2N
MW: 157,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD03452800
Numéro CAS: 496807-97-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité