1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid Pinacol ester
D5575-200MG D5575-1G
TCIAD5575-200MGEA 51.7 EUR InStock
TCIAD5575-200MG TCIAD5575-1G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₉BN₂O₂
MW: 222,0918 g/mol
Numéro MDL: MFCD09864189
Numéro CAS: 1036991-40-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité