Desonide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5578-1G D5578-250MG D5578-5G
TCIAD5578-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAD5578-1G TCIAD5578-250MG TCIAD5578-5G
Desonide ≥98.0% (par HPLC)
Desonide
Formule: C₂₄H₃₂O₆
Point de fusion: 275°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866151
Numéro CAS: 638-94-8
EINECS: 211-351-6
Merck Index: 14,02928
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +130 to +134 deg (C=0.5, DMF)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité