(3,3-Difluorocyclobutyl)methanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5582-200MG D5582-1G
TCIAD5582-200MGEA 48.4 EUR InStock
TCIAD5582-200MG TCIAD5582-1G
(3,3-Difluorocyclobutyl)methanol ≥98.0% (par GC)
(3,3-Difluorocyclobutyl)methanol
Formule: C₅H₈F₂O
Numéro MDL: MFCD11877861
Numéro CAS: 681128-39-2
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité