Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',5'-Dimethoxyacetoacetanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(2,5-Dimethoxyphenyl)-3-oxobutanamide

D5584-25G D5584-5G
TCIAD5584-25GEA 257 EUR InStock
TCIAD5584-25G TCIAD5584-5G
2',5'-Dimethoxyacetoacetanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2',5'-Dimethoxyacetoacetanilide


Formule: C₁₂H₁₅NO₄
MW: 237,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043930
Numéro CAS: 6375-27-5
EINECS: 228-936-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité