(4R)-2,2-Dimethyl-4-thiazolidinecarboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D5586-1G D5586-5G
TCIAD5586-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAD5586-1G TCIAD5586-5G
(4R)-2,2-Dimethyl-4-thiazolidinecarboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(4R)-2,2-Dimethyl-4-thiazolidinecarboxylic acid
Formule: C₆H₁₁NO₂S
MW: 161,22 g/mol
Numéro CAS: 58166-38-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -164.0 to -171.0 deg (C=0.1, acetone)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité