N-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-9,9-diphenyl-9H-fluoren-2-amine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
D5588-1G D5588-5G
TCIAD5588-1GEA 116 EUR InStock
TCIAD5588-1G TCIAD5588-5G
N-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-9,9-diphenyl-9H-fluoren-2-amine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-9,9-diphenyl-9H-fluoren-2-amine
Formule: C₄₀H₃₁N
MW: 525,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD32062889
Numéro CAS: 1456702-56-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 244.0 to 248.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité