2,5-Diiodo-p-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Diiodo-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Diiodo-2,5-dimethylbenzene
D5589-1G D5589-5G
TCIAD5589-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAD5589-1G TCIAD5589-5G
2,5-Diiodo-p-xylène ≥98.0% (par GC)
2,5-Diiodo-p-xylène
Formule: C₈H₈I₂
MW: 357,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00829126
Numéro CAS: 1124-08-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité