1,4-Diiodo-2,5-dimethoxybenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5590-1G D5590-5G
TCIAD5590-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAD5590-1G TCIAD5590-5G
1,4-Diiodo-2,5-dimethoxybenzene ≥98.0% (par GC)
1,4-Diiodo-2,5-dimethoxybenzene
Formule: C₈H₈I₂O₂
MW: 389,9569 g/mol
Numéro MDL: MFCD00461369
Numéro CAS: 51560-21-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité