2,4-Diphenyl-6-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Diphenyl-6-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-1,3,5-triazine, 3-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazine-2-yl)phenylboronic acid Pinacol ester, 2-[3-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
D5591-1G D5591-5G
TCIAD5591-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAD5591-1G TCIAD5591-5G
2,4-Diphenyl-6-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC)
2,4-Diphenyl-6-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1,3,5-triazine
Formule: C₂₇H₂₆BN₃O₂
MW: 435,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD32062890
Numéro CAS: 1269508-31-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité