3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D5597-1G D5597-200MG
TCIAD5597-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAD5597-1G TCIAD5597-200MG
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride
Formule: C₄H₈ClF₂N
Numéro MDL: MFCD10001382
Numéro CAS: 637031-93-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité