2,3-Dibromobenzo[b]thiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Dibromobenzothiophene
D5604-1G D5604-5G
TCIAD5604-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAD5604-1G TCIAD5604-5G
2,3-Dibromobenzo[b]thiophene ≥98.0% (par GC)
2,3-Dibromobenzo[b]thiophene
Formule: C₈H₄Br₂S
MW: 291,9904 g/mol
Numéro MDL: MFCD06798119
Numéro CAS: 6287-82-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité