N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D5605-1G D5605-5G
TCIAD5605-1GEA 125 EUR InStock
TCIAD5605-1G TCIAD5605-5G
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₉H₁₀F₃N
MW: 189,18 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Numéro MDL: MFCD01862096
Numéro CAS: 54672-14-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité