N,N-Dimethylethylenediamine dihydrobromide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Dimethylethylenediammonium Dibromide, N1,N1-Dimethylethane-1,2-diamine dihydrobromide, 2-(Dimethylamino)ethylamine dihydrobromide
D5615-1G D5615-5G
TCIAD5615-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAD5615-1G TCIAD5615-5G
N,N-Dimethylethylenediamine dihydrobromide ≥98.0% (sur base azote total)
N,N-Dimethylethylenediamine dihydrobromide
Formule: C₄H₁₂N₂·₂HBr
MW: 249,98 g/mol
Numéro CAS: 1245570-04-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité