N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine dihydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N1,N1-Dimethylpropane-1,3-diamine dihydrobromide, N,N-Dimethyl-1,3-propanediammonium Dibromide, 3-(Dimethylamino)propylamine dihydrobromide
D5618-1G D5618-5G
TCIAD5618-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAD5618-1G TCIAD5618-5G
N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine dihydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine dihydrobromide
Formule: C₅H₁₄N₂·₂HBr
MW: 264,01 g/mol
Numéro CAS: 2710685-13-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité