N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine dihydroiodide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Dimethyl-1,3-propanediammonium Diiodide, N1,N1-Dimethylpropane-1,3-diamine dihydroiodide, 3-(Dimethylamino)propylamine dihydroiodide
D5619-1G D5619-5G
TCIAD5619-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAD5619-1G TCIAD5619-5G
N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine dihydroiodide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine dihydroiodide
Formule: C₅H₁₄N₂·₂HI
MW: 358,01 g/mol
Numéro CAS: 2561497-43-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité