1,5-Diacetyl-1,3,5-triazinane-2,4-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D5634-1G D5634-5G
TCIAD5634-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAD5634-1G TCIAD5634-5G
1,5-Diacetyl-1,3,5-triazinane-2,4-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,5-Diacetyl-1,3,5-triazinane-2,4-dione
Formule: C₇H₉N₃O₄
MW: 199,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00604438
Numéro CAS: 86320-44-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 212.0 to 216.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité