5,7-Di-tert-butyl-3-(3,4-dimethylphenyl)benzofuran-2(3H)-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5640-5G D5640-25G
TCIAD5640-5GEA 24.2 EUR InStock
TCIAD5640-5G TCIAD5640-25G
5,7-Di-tert-butyl-3-(3,4-dimethylphenyl)benzofuran-2(3H)-one ≥98.0% (par GC)
5,7-Di-tert-butyl-3-(3,4-dimethylphenyl)benzofuran-2(3H)-one
Formule: C₂₄H₃₀O₂
MW: 350,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD30729989
Numéro CAS: 164391-52-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité