Dimethyl 2-(4-Methoxybenzylidene)malonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(4-Methoxybenzylidene)malonic acid Dimethyl ester
D5642-25G D5642-5G
TCIAD5642-25GEA 112 EUR InStock
TCIAD5642-25G TCIAD5642-5G
Dimethyl 2-(4-Methoxybenzylidene)malonate ≥98.0% (par GC)
Dimethyl 2-(4-Methoxybenzylidene)malonate
Formule: C₁₃H₁₄O₅
MW: 250,25 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD09753105
Numéro CAS: 7443-25-6
EINECS: 231-185-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité