Dimethylphenylvinylsilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dimethyl(phenyl)(vinyl)silane, Vinylphenyldimethylsilane
D5645-1G D5645-5G
TCIAD5645-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD5645-1G TCIAD5645-5G
Dimethylphenylvinylsilane ≥98.0% (par GC)
Dimethylphenylvinylsilane
Formule: C₁₀H₁₄Si
MW: 162,31 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Point d'éclair: 59°C
Numéro MDL: MFCD00053857
Numéro CAS: 1125-26-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité