trans,trans-3,4-Difluoro-4'-(4'-pentylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5651-1G D5651-5G
TCIAD5651-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAD5651-1G TCIAD5651-5G
trans,trans-3,4-Difluoro-4'-(4'-pentylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
trans,trans-3,4-Difluoro-4'-(4'-pentylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl
Formule: C₂₉H₃₈F₂
MW: 424,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD11053474
Numéro CAS: 136609-96-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 95.0 to 263.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité