Dextrine, Fibre soluble
Fournisseur: TCI
D5658-100G D5658-500G
TCIAD5658-100GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD5658-100G TCIAD5658-500G
Dextrine, Fibre soluble
Dextrine
Formule: (C₆H₁₂O₆)n
Numéro MDL: MFCD00081554
Numéro CAS: 9004-53-9
EINECS: 232-675-4
Merck Index: 14,02953
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Solubility in hot Water transparency
Drying loss max. 10.000 %
Ignition residue (Sulfate) max. 0.5 %
Reducing suger max. 8.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité