trans-2-Dodecenoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-Dodec-2-enoic acid
D5660-250MG D5660-1G
TCIAD5660-250MGEA 163 EUR InStock
TCIAD5660-250MG TCIAD5660-1G
trans-2-Dodecenoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
trans-2-Dodecenoic acid
Formule: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198,31 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Point de fusion: 23°C
Numéro MDL: MFCD00045906
Numéro CAS: 32466-54-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité