2,5-Dimethoxyphenol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5666-200MG D5666-1G
TCIAD5666-200MGEA 49.5 EUR InStock
TCIAD5666-200MG TCIAD5666-1G
2,5-Dimethoxyphenol ≥98.0% (par GC)
2,5-Dimethoxyphenol
Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154,1600 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD00094237
Numéro CAS: 18113-18-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité