3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole phosphate
D5668-25G D5668-5G
TCIAD5668-25GEA 146 EUR InStock
TCIAD5668-25G TCIAD5668-5G
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate
Formule: C₅H₁₁N₂O₄P
MW: 194,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD09842544
Numéro CAS: 202842-98-6
EINECS: 424-640-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité