3,4-Dihydro-5-hydroxy-1H-quinolin-2-one ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Hydroxy-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 5-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
D5669-1G D5669-5G
TCIAD5669-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAD5669-1G TCIAD5669-5G
3,4-Dihydro-5-hydroxy-1H-quinolin-2-one ≥98.0% (sur base azote total)
3,4-Dihydro-5-hydroxy-1H-quinolin-2-one
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD01862194
Numéro CAS: 30389-33-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 239.0 to 243.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité