2,7-Dibromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene] ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,7-Dibromospiro[fluorene-9,9'-xanthene]
D5671-1G D5671-5G
TCIAD5671-1GEA 106 EUR InStock
TCIAD5671-1G TCIAD5671-5G
2,7-Dibromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene] ≥98.0% (par GC)
2,7-Dibromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene]
Formule: C₂₅H₁₄Br₂O
MW: 490,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD30342413
Numéro CAS: 198142-65-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité