2-Diphenylphosphino-6-methylpyridine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5683-1G D5683-5G
TCIAD5683-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAD5683-1G TCIAD5683-5G
2-Diphenylphosphino-6-methylpyridine ≥95.0% (par GC)
2-Diphenylphosphino-6-methylpyridine
Formule: C₁₈H₁₆NP
MW: 277,3001 g/mol
Numéro MDL: MFCD04974234
Numéro CAS: 132682-77-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité