1,5-Naphtalènediamine ≥99.5% (par GC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 1,5-Naphtylènediamine
TCIAD5689-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD5689-1G TCIAD5689-5G
1,5-Naphtalènediamine ≥99.5% (par GC), purifié par sublimation
1,5-Naphtalènediamine
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004029
Numéro CAS: 2243-62-1
EINECS: 218-817-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.5 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 189.0 to 194.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité