4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D5690-1G D5690-200MG
TCIAD5690-1GEA 162 EUR InStock
TCIAD5690-1G TCIAD5690-200MG
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
Formule: C₁₂H₆Cl₂N₂
MW: 249,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00233882
Numéro CAS: 5394-23-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité