2,6-Dichloroquinoxaline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5697-5G D5697-25G
TCIAD5697-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAD5697-5G TCIAD5697-25G
2,6-Dichloroquinoxaline ≥98.0% (par GC)
2,6-Dichloroquinoxaline
Formule: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,0368 g/mol
Numéro MDL: MFCD00839695
Numéro CAS: 18671-97-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité