6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD5714-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAD5714-1G TCIAD5714-5G
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one ≥95.0% (par GC)
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one
Formule: C₈H₈OS
MW: 152,211 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005861
Numéro CAS: 13414-95-4
EINECS: 236-510-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité