Dimethyl 2,2'-Oxydiacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diglycolic acid Dimethyl ester, 2,2'-Oxydiacetic acid Dimethyl ester, Dimethyl Diglycolate
D5721-1G D5721-5G
TCIAD5721-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAD5721-1G TCIAD5721-5G
Dimethyl 2,2'-Oxydiacetate ≥98.0% (par GC)
Dimethyl 2,2'-Oxydiacetate
Formule: C₆H₁₀O₅
MW: 162,14 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Numéro MDL: MFCD01026217
Numéro CAS: 7040-23-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité