[[(3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]methane](difluoroborane) ≥99.5% (par GC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyrromethene 546, 5,5-Difluoro-1,3,7,9,10-pentamethyl-5H-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinin-4-ium-5-uide, BODIPY 493/503
D5724-200MG D5724-1G
TCIAD5724-200MGEA 62.7 EUR InStock
TCIAD5724-200MG TCIAD5724-1G
[[(3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]methane](difluoroborane) ≥99.5% (par GC), purifié par sublimation
[[(3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]methane](difluoroborane)
Formule: C₁₄H₁₇BF₂N₂
MW: 262,11 g/mol
Point de fusion: 257°C
Numéro MDL: MFCD00467372
Numéro CAS: 121207-31-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité