2,5-Dibromo-3-fluorothiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5729-1G D5729-5G
TCIAD5729-1GEA 156 EUR InStock
TCIAD5729-1G TCIAD5729-5G
2,5-Dibromo-3-fluorothiophene ≥98.0% (par GC)
2,5-Dibromo-3-fluorothiophene
Formule: C₄HBr₂FS
MW: 259,92 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 32431-85-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité