1,2-Di-tert-butoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5736-5G D5736-25G
TCIAD5736-5GEA 132 EUR InStock
TCIAD5736-5G TCIAD5736-25G
1,2-Di-tert-butoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilane ≥97.0% (par GC)
1,2-Di-tert-butoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilane
Formule: C₁₂H₃₀O₂Si₂
MW: 262,54 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Densité: 0.84
Numéro CAS: 78669-53-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité