DMH-1 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-[6-(4-Isopropoxyphenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]quinoline, 4-(6-(4-Isopropoxyphenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)quinoline
D5737-10MG D5737-50MG
TCIAD5737-10MGEA 191 EUR InStock
TCIAD5737-10MG TCIAD5737-50MG
DMH-1 ≥98.0% (par HPLC)
DMH-1
Formule: C₂₄H₂₀N₄O
MW: 380,44 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18384963
Numéro CAS: 1206711-16-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 176.0 to 180.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité