(E)-6,6'-Dibromo-[3,3'-biindolinylidene]-2,2'-dione ≥96.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
D5738-1G D5738-5G
TCIAD5738-1GEA 134 EUR InStock
TCIAD5738-1G TCIAD5738-5G
(E)-6,6'-Dibromo-[3,3'-biindolinylidene]-2,2'-dione ≥96.0% (par HPLC, azote total)
(E)-6,6'-Dibromo-[3,3'-biindolinylidene]-2,2'-dione
Formule: C₁₆H₈Br₂N₂O₂
MW: 420,055 g/mol
Numéro MDL: MFCD29917500
Numéro CAS: 1147124-21-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité