2,3-Diphenyl-1H-indole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
D5741-1G D5741-5G
TCIAD5741-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAD5741-1G TCIAD5741-5G
2,3-Diphenyl-1H-indole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,3-Diphenyl-1H-indole
Formule: C₂₀H₁₅N
MW: 269,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022698
Numéro CAS: 3469-20-3
EINECS: 222-432-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité