2,4-Dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5743-100G D5743-25G
TCIAD5743-100GEA 138 EUR InStock
TCIAD5743-100G TCIAD5743-25G
2,4-Dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
2,4-Dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde (mixture of isomers)
Formule: C₉H₁₄O
Point d'ébullition: 189°C
Numéro MDL: MFCD00221550
Numéro CAS: 68039-49-6
EINECS: 268-264-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité