Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III) ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [(ppy)2IrCl]2, Dichlorotetrakis[2-(2-pyridinyl)phenyl]diiridium(III), Dichlorotetrakis(2-(2-pyridinyl)phenyl)diiridium(III)
D5744-1G D5744-200MG
TCIAD5744-1GEA 396 EUR InStock
TCIAD5744-1G TCIAD5744-200MG
Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III) ≥98.0% (par HPLC)
Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
Formule: C₄₄H₃₂Cl₂Ir₂N₄
MW: 1072,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD07784515
Numéro CAS: 92220-65-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité