Dipropyl trisulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dipropyltrisulphane
D5750-25G D5750-5G
TCIAD5750-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAD5750-25G TCIAD5750-5G
Dipropyl trisulphide ≥98.0% (par GC)
Dipropyl trisulphide
Formule: C₆H₁₄S₃
MW: 182,36 g/mol
Point d'ébullition: 72°C
Numéro MDL: MFCD00040074
Numéro CAS: 6028-61-1
EINECS: 227-903-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité