(+/-)-Dehydrolinalool ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,7-Dimethyloct-6-en-1-yn-3-ol, (+/-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-yn-3-ol
D5752-100ML D5752-25ML
TCIAD5752-100MLEA 242 EUR InStock
TCIAD5752-100ML TCIAD5752-25ML
(+/-)-Dehydrolinalool ≥98.0% (par GC)
(+/-)-Dehydrolinalool
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Point d'éclair: 80°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00129075
Numéro CAS: 29171-20-8
EINECS: 249-482-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to +1.0 deg (neat)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité