1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D5759-25G D5759-5G
TCIAD5759-25GEA 264 EUR InStock
TCIAD5759-25G TCIAD5759-5G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00085040
Numéro CAS: 5744-59-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité