Sodium 25% (p/p) dispersion dans l'huile minerale, SD Super Fine™
Fournisseur: TCI
Danger
D5792-100G D5792-25G D5792-5G
TCIAD5792-100GEA 205 EUR InStock
TCIAD5792-100G TCIAD5792-25G TCIAD5792-5G
Sodium 25% (p/p) dispersion dans l'huile minerale, SD Super Fine™
Sodium
Formule: Na
MW: 22,99 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00085307
Numéro CAS: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
ONU: 1391
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,08570
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light gray to Brown to Black cloudy liquid
Concentration (Neutralization titration) 25.0 to 27.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité