Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ergosterol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3β-Hydroxy-5,7,22-ergostatriene, 5,7,22-Ergostatrien-3β-ol, Ergosterol (Provitamin D2), Provitamin D2

E0018-25G E0018-5G
TCIAE0018-25GEA 231 EUR InStock
TCIAE0018-25G TCIAE0018-5G
Ergosterol ≥95.0% (par GC)
Ergosterol


Formule: C₂₈H₄₄O
MW: 396,66 g/mol
Point d'ébullition: 250°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003623
Numéro CAS: 57-87-4
EINECS: 200-352-7
Merck Index: 14,03659
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fb6224aaf8fc21dfeda6c6d7f987fdca0f96ffd&vid=4113f5a860c6623483b49ed94552269f668a467b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 156.0 to 162.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -100 to -125 deg (C=1, THF) (calcd.on anh.substance)
Absorbance min. 0.500 (20 mg/L, 269.0 to 273.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité