meso-Erythritol ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAE0021-500GEA 183 EUR InStock
TCIAE0021-500G TCIAE0021-25G TCIAE0021-100G
meso-Erythritol ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
meso-Erythritol
Formule: C₄H₁₀O₄
MW: 122,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004710
Numéro CAS: 149-32-6
EINECS: 205-737-3
Merck Index: 14,03675
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 99.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 99.0 %
Melting point 120.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité